5-Chloroquinazolin-4-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959731-1G OR959731-250MG
APOSOR959731-1GEA 538 EUR
APOSOR959731-1G APOSOR959731-250MG
5-Chloroquinazolin-4-amine 98%
5-Chloroquinazolin-4-amine
Formel: C₈H₆ClN₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02323641
CAS-Nummer: 19808-34-5