6-Chloro-5-methoxypyridine-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Chloro-5-methoxynicotinaldehyde
OR959701-1G OR959701-250MG
APOSOR959701-1GEA 806 EUR
APOSOR959701-1G APOSOR959701-250MG
6-Chloro-5-methoxypyridine-3-carbaldehyde 95%
6-Chloro-5-methoxypyridine-3-carbaldehyde
Formel: C₇H₆ClNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13189003
CAS-Nummer: 1060801-67-3