2-methyl-1,5-naphthyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959646-1G
OR959646-250MG
OR959646-5G
APOSOR959646-1GEA
102
EUR
APOSOR959646-1G
APOSOR959646-250MG
APOSOR959646-5G
2-methyl-1,5-naphthyridine 95%
2-methyl-1,5-naphthyridine
Formel:
C₉H₈N₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07437992 CAS-Nummer: 7675-32-3 |