2-Methoxy-5-phenylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959445-1G
OR959445-250MG
APOSOR959445-1GEA
852
EUR
APOSOR959445-1G
APOSOR959445-250MG
2-Methoxy-5-phenylpyridine 95%
2-Methoxy-5-phenylpyridine
Formel:
C₁₂H₁₁NO Molekulargewicht: 185.222 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11044373 CAS-Nummer: 53698-47-8 |