N-Ethyl 4-chloropicolinamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959441-10G OR959441-1G OR959441-5G
APOSOR959441-10GEA 754 EUR
APOSOR959441-10G APOSOR959441-1G APOSOR959441-5G
N-Ethyl 4-chloropicolinamide 98%
N-Ethyl 4-chloropicolinamide
Formel: C₈H₉ClN₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08705738
CAS-Nummer: 604813-07-2