3,5-dichloro-4-methylpyridin-2-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959396-1G
OR959396-250MG
APOSOR959396-1GEA
348
EUR
APOSOR959396-1G
APOSOR959396-250MG
3,5-dichloro-4-methylpyridin-2-ol 95%
3,5-dichloro-4-methylpyridin-2-ol
Formel:
C₆H₅Cl₂NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16883065 CAS-Nummer: 58236-72-9 |