2-Cyano-2-methylacetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Cyanopropanoic acid
OR959297-1G
OR959297-250MG
APOSOR959297-1GEA
357
EUR
APOSOR959297-1G
APOSOR959297-250MG
2-Cyano-2-methylacetic acid 95%
2-Cyano-2-methylacetic acid
Formel:
C₄H₅NO₂ Siedepunkt: 115…117 °C (2 mm Hg) Schmelzpunkt: 35…36 °C Dichte: 1.14 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD14544816 CAS-Nummer: 632-07-5 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |