3-T-Butyl-5-hydroxybenzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957791-1G
OR957791-5G
APOSOR957791-1GEA
449
EUR
APOSOR957791-1G
APOSOR957791-5G
3-T-Butyl-5-hydroxybenzoic acid 98%
3-T-Butyl-5-hydroxybenzoic acid
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09749938 CAS-Nummer: 49843-49-4 |