4-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]morpholine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-((Trimethylsilyl)ethynyl)morpholine
OR956569-1G
OR956569-5G
APOSOR956569-1GEA
40.6
EUR
APOSOR956569-1G
APOSOR956569-5G
4-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]morpholine 95%
4-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]morpholine
Formel:
C₉H₁₇NOSi Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05865184 CAS-Nummer: 64024-63-1 |