2-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)cyclohexanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956501-1G
OR956501-250MG
APOSOR956501-1GEA
828
EUR
APOSOR956501-1G
APOSOR956501-250MG
2-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)cyclohexanone 95%
2-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)cyclohexanone
Formel:
C₁₁H₁₉NO Molekulargewicht: 181.275 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16825284 CAS-Nummer: 82087-52-3 |