4-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956194-1G OR956194-5G
APOSOR956194-1GEA 179 EUR
APOSOR956194-1G APOSOR956194-5G
4-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile 98%
4-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₉NO₂S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15201679
CAS-Nummer: 161417-56-7