(S)-Methyl 2-hydroxy-3-methylbutanoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR955620-1G OR955620-250MG
APOSOR955620-1GEA 91.6 EUR
APOSOR955620-1G APOSOR955620-250MG
(S)-Methyl 2-hydroxy-3-methylbutanoate 97%
(S)-Methyl 2-hydroxy-3-methylbutanoate
Formel: C₆H₁₂O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09264168
CAS-Nummer: 24347-63-5