6-Phenyl-3-thio-1,2,4-triazin-5(2H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Phenyl-3-sulphanyl-1,2,4-triazin-5(2H)-one, 2,5-Dihydro-5-oxo-6-phenyl-3-sulphanyl-1,2,4-triazine
OR9555-1G
OR9555-250MG
APOSOR9555-1GEA
143
EUR
APOSOR9555-1G
APOSOR9555-250MG
6-Phenyl-3-thio-1,2,4-triazin-5(2H)-one
6-Phenyl-3-thio-1,2,4-triazin-5(2H)-one
Formel:
C₉H₇N₃OS Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00665863 CAS-Nummer: 447-00-7 |