3,4-Dimethyl pyridine-3,4-dicarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR955467-1G
OR955467-5G
APOSOR955467-1GEA
122
EUR
APOSOR955467-1G
APOSOR955467-5G
3,4-Dimethyl pyridine-3,4-dicarboxylate 95%
3,4-Dimethyl pyridine-3,4-dicarboxylate
Formel:
C₉H₉NO₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00160293 CAS-Nummer: 1796-83-4 |