2-Formyl-4,5-dimethoxybenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR955329-1G
OR955329-250MG
APOSOR955329-1GEA
232
EUR
APOSOR955329-1G
APOSOR955329-250MG
2-Formyl-4,5-dimethoxybenzonitrile 95%
2-Formyl-4,5-dimethoxybenzonitrile
Formel:
C₁₀H₉NO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24678322 CAS-Nummer: 1013112-48-5 |