3,6-Dichloro-2-methylaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR955294-1G OR955294-250MG
APOSOR955294-1GEA 237 EUR
APOSOR955294-1G APOSOR955294-250MG
3,6-Dichloro-2-methylaniline 95%
3,6-Dichloro-2-methylaniline
Formel: C₇H₇Cl₂N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20699076
CAS-Nummer: 62077-26-3