5-Bromopyridine-3-sulphonic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-5-sulphopyridine
OR9549-1G OR9549-5G
APOSOR9549-1GEA 171 EUR
APOSOR9549-1G APOSOR9549-5G
5-Bromopyridine-3-sulphonic acid 96%
5-Bromopyridine-3-sulphonic acid
Formel: C₅H₄BrNO₃S
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00717696
CAS-Nummer: 62009-34-1