3-(4-Methylphenyl)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954770-1G OR954770-5G
APOSOR954770-1GEA 168 EUR
APOSOR954770-1G APOSOR954770-5G
3-(4-Methylphenyl)phenol 98%
3-(4-Methylphenyl)phenol
Formel: C₁₃H₁₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06802317
CAS-Nummer: 486455-30-5