1,2-Dimethylbenzodiazole-5-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954338-1G
OR954338-5G
APOSOR954338-1GEA
219
EUR
APOSOR954338-1G
APOSOR954338-5G
1,2-Dimethylbenzodiazole-5-carboxylic acid 98%
1,2-Dimethylbenzodiazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01240945 CAS-Nummer: 90915-18-7 |