2-Chloroquinolin-6-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954239-1G OR954239-5G
APOSOR954239-1GEA 24.4 EUR
APOSOR954239-1G APOSOR954239-5G
2-Chloroquinolin-6-ol 98%
2-Chloroquinolin-6-ol
Formel: C₉H₆ClNO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12405093
CAS-Nummer: 577967-89-6