4-Ethoxy-3-methoxybenzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953981-10G
OR953981-1G
OR953981-25G
APOSOR953981-10GEA
415
EUR
APOSOR953981-10G
APOSOR953981-1G
APOSOR953981-25G
4-Ethoxy-3-methoxybenzoic acid 98%
4-Ethoxy-3-methoxybenzoic acid
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00127725 CAS-Nummer: 3535-30-6 |