2H-1,3-Benzodioxol-4-ylmethanamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,3-Benzodioxole-4-methanamine
OR953947-1G OR953947-250MG
APOSOR953947-1GEA 364 EUR
APOSOR953947-1G APOSOR953947-250MG
2H-1,3-Benzodioxol-4-ylmethanamine 97%
2H-1,3-Benzodioxol-4-ylmethanamine
Formel: C₈H₉NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11858181
CAS-Nummer: 182634-34-0