2-[2-(Methylthio)phenoxy]ethylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953116-1G OR953116-250MG
APOSOR953116-1GEA 632 EUR
APOSOR953116-1G APOSOR953116-250MG
2-[2-(Methylthio)phenoxy]ethylamine 95%
2-[2-(Methylthio)phenoxy]ethylamine
Formel: C₉H₁₃NOS
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17171366
CAS-Nummer: 72955-86-3