7-Methyl-1H-indazol-5-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952761-1G OR952761-250MG
APOSOR952761-1GEA 102 EUR
APOSOR952761-1G APOSOR952761-250MG
7-Methyl-1H-indazol-5-ol 95%
7-Methyl-1H-indazol-5-ol
Formel: C₈H₈N₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12198892
CAS-Nummer: 478841-61-1