4-Methyl-2-(methylthio)-5-pyrimidinecarbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952620-1G OR952620-250MG
APOSOR952620-1GEA 719 EUR
APOSOR952620-1G APOSOR952620-250MG
4-Methyl-2-(methylthio)-5-pyrimidinecarbonitrile 95%
4-Methyl-2-(methylthio)-5-pyrimidinecarbonitrile
Formel: C₇H₇N₃S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14585003
CAS-Nummer: 89079-62-9