7-Amino-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one dihydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952537-1G
OR952537-5G
APOSOR952537-1GEA
139
EUR
APOSOR952537-1G
APOSOR952537-5G
7-Amino-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one dihydrochloride 97%
7-Amino-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one dihydrochloride
Formel:
C₈H₉N₃O·2ClH Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09878748 CAS-Nummer: 860503-30-6 |