Methyl 3-methyl-2-oxobutanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR952085-1G
OR952085-250MG
APOSOR952085-1GEA
574
EUR
APOSOR952085-1G
APOSOR952085-250MG
Methyl 3-methyl-2-oxobutanoate 95%
Methyl 3-methyl-2-oxobutanoate
Formel:
C₆H₁₀O₃ Molekulargewicht: 130.142 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12198846 CAS-Nummer: 3952-67-8 |