4-(4-Methoxyphenyl)morpholine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951915-1G OR951915-5G
APOSOR951915-1GEA 67.3 EUR
APOSOR951915-1G APOSOR951915-5G
4-(4-Methoxyphenyl)morpholine 95%
4-(4-Methoxyphenyl)morpholine
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00222002
CAS-Nummer: 27347-14-4