2-[4-(Methylthio)phenoxy]ethylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951874-1G
OR951874-250MG
APOSOR951874-1GEA
364
EUR
APOSOR951874-1G
APOSOR951874-250MG
2-[4-(Methylthio)phenoxy]ethylamine 95%
2-[4-(Methylthio)phenoxy]ethylamine
Formel:
C₉H₁₃NOS Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13370835 CAS-Nummer: 1203188-22-0 |