N,4-Dimethylcyclohexan-1-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951855-1G OR951855-250MG
APOSOR951855-1GEA 632 EUR
APOSOR951855-1G APOSOR951855-250MG
N,4-Dimethylcyclohexan-1-amine 97%
N,4-Dimethylcyclohexan-1-amine
Formel: C₈H₁₇N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06655413
CAS-Nummer: 90226-23-6