Methyl 3-(trimethylsilyl)-4-pentenoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951842-1G OR951842-25G OR951842-5G
APOSOR951842-1GEA 21.5 EUR
APOSOR951842-1G APOSOR951842-25G APOSOR951842-5G
Methyl 3-(trimethylsilyl)-4-pentenoate 95%
Methyl 3-(trimethylsilyl)-4-pentenoate
Formel: C₉H₁₈O₂Si
Siedepunkt: 54 °C
Dichte: 0,899 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 65 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01863734
CAS-Nummer: 185411-12-5