1-Methyl-5-phenyl-1H-imidazole-2-thiol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951748-1G
OR951748-250MG
APOSOR951748-1GEA
538
EUR
APOSOR951748-1G
APOSOR951748-250MG
1-Methyl-5-phenyl-1H-imidazole-2-thiol 95%
1-Methyl-5-phenyl-1H-imidazole-2-thiol
Formel:
C₁₀H₁₀N₂S Molekulargewicht: 190.265 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01429053 CAS-Nummer: 25433-13-0 |