2,5-Dimethyl-4-nitrophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951737-25G OR951737-5G OR951737-100G
APOSOR951737-25GEA 201 EUR
APOSOR951737-25G APOSOR951737-5G APOSOR951737-100G
2,5-Dimethyl-4-nitrophenol 98%
2,5-Dimethyl-4-nitrophenol
Formel: C₈H₉NO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07357405
CAS-Nummer: 3139-05-7