Methyl 4-pyridinylacetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR951455-1G OR951455-25G OR951455-5G
APOSOR951455-1GEA 21.5 EUR
APOSOR951455-1G APOSOR951455-25G APOSOR951455-5G
Methyl 4-pyridinylacetate
Methyl 4-pyridinylacetate
Formel: C₈H₉NO₂
Siedepunkt: 150 °C
Schmelzpunkt: 8…8,5 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00972014
CAS-Nummer: 29800-89-3