D-N-Benzylserine methyl ester 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951335-1G
OR951335-5G
APOSOR951335-1GEA
159
EUR
APOSOR951335-1G
APOSOR951335-5G
D-N-Benzylserine methyl ester 96%
D-N-Benzylserine methyl ester
Formel:
C₁₁H₁₅NO₃ Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD12198843 CAS-Nummer: 131110-76-4 |