5-Amino-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 5-amino-3-methylisoxazole-4-carboxylate
OR951167-1G OR951167-250MG
APOSOR951167-1GEA 180 EUR
APOSOR951167-1G APOSOR951167-250MG
5-Amino-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester 96%
5-Amino-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₇H₁₀N₂O₃
Schmelzpunkt: 133…135 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD03820571
CAS-Nummer: 25786-72-5