6-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951068-1G
OR951068-250MG
APOSOR951068-1GEA
47.3
EUR
APOSOR951068-1G
APOSOR951068-250MG
6-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
6-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formel:
C₉H₁₀N₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00541472 CAS-Nummer: 14026-45-0 |