1-Isobutylpiperidin-4-amine hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951050-1G
OR951050-5G
APOSOR951050-1GEA
328
EUR
APOSOR951050-1G
APOSOR951050-5G
1-Isobutylpiperidin-4-amine hydrochloride 98%
1-Isobutylpiperidin-4-amine hydrochloride
Formel:
C₉H₂₀N₂·ClH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09054662 CAS-Nummer: 1177306-12-5 |