4-Cyano-2-ethylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Ethylisonicotinonitrile
OR951014-1G OR951014-250MG
APOSOR951014-1GEA 415 EUR
APOSOR951014-1G APOSOR951014-250MG
4-Cyano-2-ethylpyridine 95%
4-Cyano-2-ethylpyridine
Formel: C₈H₈N₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12546403
CAS-Nummer: 1531-18-6