N,N-Dimethyl-2-(p-tolyloxy)ethanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR950121-1G OR950121-250MG
APOSOR950121-1GEA 81.2 EUR
APOSOR950121-1G APOSOR950121-250MG
N,N-Dimethyl-2-(p-tolyloxy)ethanamine 95%
N,N-Dimethyl-2-(p-tolyloxy)ethanamine
Formel: C₁₁H₁₇NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06304626
CAS-Nummer: 51344-14-0