1,4-Diisopropoxybenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR949969-1G OR949969-5G
APOSOR949969-1GEA 319 EUR
APOSOR949969-1G APOSOR949969-5G
1,4-Diisopropoxybenzene 95%
1,4-Diisopropoxybenzene
Formel: C₁₂H₁₈O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00128849
CAS-Nummer: 7495-78-5