4-Bromo-6-methylpyridin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR948239-1G
OR948239-250MG
APOSOR948239-1GEA
163
EUR
APOSOR948239-1G
APOSOR948239-250MG
4-Bromo-6-methylpyridin-2-amine 95%
4-Bromo-6-methylpyridin-2-amine
Formel:
C₆H₇BrN₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08062948 CAS-Nummer: 524718-27-2 |