5-Methyl-6-nitro-1H-indazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR948085-1G OR948085-5G
APOSOR948085-1GEA 24.4 EUR
APOSOR948085-1G APOSOR948085-5G
5-Methyl-6-nitro-1H-indazole 95%
5-Methyl-6-nitro-1H-indazole
Formel: C₈H₇N₃O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09026996
CAS-Nummer: 72521-00-7