tert-Butyl 3-hydroxy-2-methylpropylcarbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR947144-1G
OR947144-250MG
APOSOR947144-1GEA
754
EUR
APOSOR947144-1G
APOSOR947144-250MG
tert-Butyl 3-hydroxy-2-methylpropylcarbamate 95%
tert-Butyl 3-hydroxy-2-methylpropylcarbamate
Formel:
C₉H₁₉NO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14635738 CAS-Nummer: 480451-99-8 |