2-Methyl-homopiperazine, N1-BOC protected 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methyl-1,4-diazepane, N1-BOC protected
OR946706-1G OR946706-250MG
APOSOR946706-1GEA 1090 EUR
APOSOR946706-1G APOSOR946706-250MG
2-Methyl-homopiperazine, N1-BOC protected 98%
2-Methyl-homopiperazine, N1-BOC protected
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18432596
CAS-Nummer: 1260422-99-8