4-(3-Methoxypropoxy)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946389-10G OR946389-1G OR946389-5G
APOSOR946389-10GEA 864 EUR
APOSOR946389-10G APOSOR946389-1G APOSOR946389-5G
4-(3-Methoxypropoxy)benzonitrile 98%
4-(3-Methoxypropoxy)benzonitrile
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11531994
CAS-Nummer: 943150-79-6