tert-Butyl 2-(methylsulphonyl)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR945903-1G
OR945903-250MG
APOSOR945903-1GEA
435
EUR
APOSOR945903-1G
APOSOR945903-250MG
tert-Butyl 2-(methylsulphonyl)acetate 95%
tert-Butyl 2-(methylsulphonyl)acetate
Formel:
C₇H₁₄O₄S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19632339 CAS-Nummer: 70018-13-2 |