4,5-Dihydro-2-(methylthio)-1H-imidazole-1-carboxylic acid methyl ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR944682-1G
OR944682-250MG
APOSOR944682-1GEA
265
EUR
APOSOR944682-1G
APOSOR944682-250MG
4,5-Dihydro-2-(methylthio)-1H-imidazole-1-carboxylic acid methyl ester 95%
4,5-Dihydro-2-(methylthio)-1H-imidazole-1-carboxylic acid methyl ester
Formel:
C₆H₁₀N₂O₂S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD25965248 CAS-Nummer: 60546-77-2 |