1-Boc-2-acetyl-pyrrolidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR944671-1G
OR944671-500MG
APOSOR944671-1GEA
470
EUR
APOSOR944671-1G
APOSOR944671-500MG
1-Boc-2-acetyl-pyrrolidine 97%
1-Boc-2-acetyl-pyrrolidine
Formel:
C₁₁H₁₉NO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16308624 CAS-Nummer: 92012-22-1 |