2-(4-Methylcyclohexyl)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR944568-1G OR944568-250MG
APOSOR944568-1GEA 128 EUR
APOSOR944568-1G APOSOR944568-250MG
2-(4-Methylcyclohexyl)acetic acid 95%
2-(4-Methylcyclohexyl)acetic acid
Formel: C₉H₁₆O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00074993
CAS-Nummer: 6603-71-0